Stampa…
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5594-1G OR5594-5G
APOSOR5594-1GEA 36.6 EUR
APOSOR5594-1G APOSOR5594-5G
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid 98%
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄S
Punto di fusione: 164…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659895
CAS Number: 90610-69-8