Stampa…
(4-Bromo-2-nitrophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
OR5592-1G OR5592-5G
APOSOR5592-1GEA 85.8 EUR
APOSOR5592-1G APOSOR5592-5G
(4-Bromo-2-nitrophenyl)acetic acid 97%
(4-Bromo-2-nitrophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆BrNO₄
Peso molecolare: 260,0400 g/mol
Punto di fusione: 156…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663950
CAS Number: 6127-11-3