Stampa…
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5591-25G OR5591-5G
APOSOR5591-25GEA 98.6 EUR
APOSOR5591-25G APOSOR5591-5G
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₂BrNO₂S
Punto di fusione: 180…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115730
CAS Number: 54045-76-0