Stampa…
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-Bromothiazole-4-carboxylic acid
OR5590-25G OR5590-5G
APOSOR5590-25GEA 655 EUR
APOSOR5590-25G APOSOR5590-5G
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₂BrNO₂S
Peso molecolare: 208,04 g/mol
Punto di fusione: 212…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115729
CAS Number: 5198-88-9