Stampa…
Ethyl-p-tolylacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5589-10G OR5589-50G OR5589-5G OR5589-25G
APOSOR5589-10GEA 45.1 EUR
APOSOR5589-10G APOSOR5589-50G APOSOR5589-5G APOSOR5589-25G
Ethyl-p-tolylacetate 98%
Ethyl-p-tolylacetate
Formula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOCH₂CH₃
Punto di ebollizione: 240…241 °C
Densità: 1,008 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009181
CAS Number: 14062-19-2
EINECS: 237-904-1