Stampa…
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
OR5587-25G OR5587-100G
APOSOR5587-25GEA 80 EUR
APOSOR5587-25G APOSOR5587-100G
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂S
Peso molecolare: 144,15 g/mol
Punto di fusione: 245…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00859429
CAS Number: 40283-41-8