Stampa…
5-Thiazolecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5586-5G OR5586-1G OR5586-25G
APOSOR5586-5GEA 75.4 EUR
APOSOR5586-5G APOSOR5586-1G APOSOR5586-25G
5-Thiazolecarboxylic acid 97%
5-Thiazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₂S
Punto di fusione: 190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03428539
CAS Number: 14527-41-4