Stampa…
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Imidazole-4-carboxylic acid
OR5585-1G OR5585-25G OR5585-5G
APOSOR5585-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5585-1G APOSOR5585-25G APOSOR5585-5G
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂
Peso molecolare: 112.09 g/mol
Punto di fusione: 264…266 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082203
CAS Number: 1072-84-0
EINECS: 214-017-8