Stampa…
2-Acetamidoisonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5582-1G OR5582-250MG
APOSOR5582-1GEA 29.2 EUR
APOSOR5582-1G APOSOR5582-250MG
2-Acetamidoisonicotinic acid 97%
2-Acetamidoisonicotinic acid
Formula: C₈H₈N₂O₃
Punto di fusione: 286…290 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233713
CAS Number: 54221-95-3