Stampa…
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
OR5581-1G OR5581-5G OR5581-100MG
APOSOR5581-1GEA 125 EUR
APOSOR5581-1G APOSOR5581-5G APOSOR5581-100MG
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
Peso molecolare: 179,9657 g/mol
Punto di fusione: 155…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03001335
CAS Number: 40138-18-9