Stampa…
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5580-10G OR5580-1G OR5580-25G
APOSOR5580-10GEA 187 EUR
APOSOR5580-10G APOSOR5580-1G APOSOR5580-25G
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₆H₆BrN₃O₂
Peso molecolare: 232,0400 g/mol
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092197
CAS Number: 100367-40-6