Stampa…
Ethyl-2-aminoisonicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5579-1G OR5579-10G OR5579-5G
APOSOR5579-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5579-1G APOSOR5579-10G APOSOR5579-5G
Ethyl-2-aminoisonicotinate 97%
Ethyl-2-aminoisonicotinate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791260
CAS Number: 13362-30-6