Stampa…
2-Hydroxythiophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5576-25G OR5576-5G
APOSOR5576-25GEA 422 EUR
APOSOR5576-25G APOSOR5576-5G
2-Hydroxythiophenol 98%
2-Hydroxythiophenol
Formula: C₆H₆OS
Punto di ebollizione: 217 °C
Punto di fusione: 19 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040447
CAS Number: 1121-24-0
EINECS: 214-326-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III