Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5575-10G OR5575-25G
APOSOR5575-10GEA 33.5 EUR
APOSOR5575-10G APOSOR5575-25G
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine 98%
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
Punto di fusione: 67…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233989
CAS Number: 5470-17-7