Stampa…
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Isopropyl-2-methoxybenzaldehyde
OR55741-25G OR55741-100G
APOSOR55741-25GEA 183 EUR
APOSOR55741-25G APOSOR55741-100G
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095324
CAS Number: 85902-68-7