Stampa…
2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-nitro-2-pyridylamine, 3-Bromo-5-nitropyridin-2-amine
OR5574-5G OR5574-1G OR5574-10G OR5574-25G
APOSOR5574-5GEA 0 EUR
APOSOR5574-5G APOSOR5574-1G APOSOR5574-10G APOSOR5574-25G
2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine 98%
2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine
Formula: C₅H₄BrN₃O₂
Peso molecolare: 218,01 g/mol
Punto di fusione: 218…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955628
CAS Number: 15862-31-4