Stampa…
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-5-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-3-picoline, 5-Methyl-3-nitro-2-pyridinol, 5-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridone
OR5572-5G OR5572-1G
APOSOR5572-5GEA 27.7 EUR
APOSOR5572-5G APOSOR5572-1G
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₃
Peso molecolare: 154,13 g/mol
Punto di fusione: 179 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02070021
CAS Number: 7464-14-4