Stampa…
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
OR55719-1G OR55719-250MG OR55719-5G
APOSOR55719-1GEA 109 EUR
APOSOR55719-1G APOSOR55719-250MG APOSOR55719-5G
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 99%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂O
Peso molecolare: 170,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216717
CAS Number: 6759-78-0