Stampa…
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
OR5571-1G OR5571-25G OR5571-5G
APOSOR5571-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5571-1G APOSOR5571-25G APOSOR5571-5G
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Methyl-6-aminonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 158…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00797844
CAS Number: 36052-24-1