Stampa…
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55705-1G OR55705-250MG
APOSOR55705-1GEA 205 EUR
APOSOR55705-1G APOSOR55705-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 97%
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Formula: C₅H₈N₄
Peso molecolare: 124,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835083
CAS Number: 233278-56-3