2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-4-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-4-picoline
OR5570-100G
OR5570-25G
OR5570-500G
APOSOR5570-100GEA
64
EUR
APOSOR5570-100G
APOSOR5570-25G
APOSOR5570-500G
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Formula:
C₆H₇BrN₂ Peso molecolare: 187,04 g/mol Punto di fusione: 147…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03427660 CAS Number: 98198-48-2 |