Methyl mercaptan sodium salt soluzione
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
CH₃NaS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00174316 CAS Number: 5188-07-8 UN: 2920 ADR: 8+3,I |