2-Acetylamino-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-(4-Methyl-2-pyridyl)acetamide, N-(4-Methylpyridin-2-yl)acetamide, 2-Acetamido-4-picoline, 2-Acetamido-4-methylpyridine
OR5569-100G
OR5569-25G
OR5569-5G
APOSOR5569-100GEA
793
EUR
APOSOR5569-100G
APOSOR5569-25G
APOSOR5569-5G
2-Acetylamino-4-methylpyridine 98%
2-Acetylamino-4-methylpyridine
Formula:
C₈H₁₀N₂O Peso molecolare: 150,1778 g/mol Punto di fusione: 90…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234432 CAS Number: 5327-32-2 |