Stampa…
4-Nitrosalicylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
OR55682-100G OR55682-25G OR55682-5G
APOSOR55682-100GEA 354 EUR
APOSOR55682-100G APOSOR55682-25G APOSOR55682-5G
4-Nitrosalicylic acid 96%
4-Nitrosalicylic acid
Formula: C₇H₅NO₅
Peso molecolare: 183.12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00071505
CAS Number: 619-19-2