4-Bromopicolinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR5568-10G
OR5568-25G
OR5568-5G
APOSOR5568-10GEA
31.9
EUR
APOSOR5568-10G
APOSOR5568-25G
APOSOR5568-5G
4-Bromopicolinic acid 97%
4-Bromopicolinic acid
Formula:
C₆H₄BrNO₂ Punto di fusione: 172…174 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03426665 CAS Number: 30766-03-1 |