Stampa…
3-Hydroxy-2-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
OR5566-100G OR5566-25G
APOSOR5566-100GEA 66.9 EUR
APOSOR5566-100G APOSOR5566-25G
3-Hydroxy-2-nitropyridine 98%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Formula: C₅H₄N₂O₃
Peso molecolare: 140,1 g/mol
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006258
CAS Number: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2