Stampa…
Acido valerico 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55656-25G OR55656-100G
APOSOR55656-25GEA 21.9 EUR
APOSOR55656-25G APOSOR55656-100G
Acido valerico 99%
Acido valerico
Formula: C₅H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 184…186 °C
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004413
CAS Number: 109-52-4
UN: 3265
ADR: 8,III