Stampa…
2-Chloro-3-nitrophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55653-1G OR55653-25G OR55653-5G
APOSOR55653-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55653-1G APOSOR55653-25G APOSOR55653-5G
2-Chloro-3-nitrophenol 97%
2-Chloro-3-nitrophenol
Formula: C₆H₄ClNO₃
Peso molecolare: 173,5500 g/mol
Punto di fusione: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035882
CAS Number: 603-84-9