Stampa…
5-Hydroxynicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5565-25G OR5565-5G
APOSOR5565-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5565-25G APOSOR5565-5G
5-Hydroxynicotinic acid 97%
5-Hydroxynicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Punto di fusione: 300…304 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129117
CAS Number: 27828-71-3