Stampa…
3-Vinylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55645-1G OR55645-5G
APOSOR55645-1GEA 45.1 EUR
APOSOR55645-1G APOSOR55645-5G
3-Vinylbenzoic acid 98%
3-Vinylbenzoic acid
Formula: C₉H₈O₂
Punto di fusione: 91…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00157038
CAS Number: 28447-20-3