Stampa…
3-Chloro-4-(2-pyridylmethoxy)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55641-100G OR55641-25G OR55641-5G
APOSOR55641-100GEA 261 EUR
APOSOR55641-100G APOSOR55641-25G APOSOR55641-5G
3-Chloro-4-(2-pyridylmethoxy)aniline 97%
3-Chloro-4-(2-pyridylmethoxy)aniline
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08699389
CAS Number: 524955-09-7