Stampa…
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55632-25G OR55632-500G
APOSOR55632-25GEA 50.9 EUR
APOSOR55632-25G APOSOR55632-500G
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate
Formula: C₆H₅ClO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014731
CAS Number: 5138-90-9