Stampa…
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55629-1G OR55629-5G
APOSOR55629-1GEA 26.1 EUR
APOSOR55629-1G APOSOR55629-5G
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃Br₂I
Punto di fusione: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192666
CAS Number: 19821-80-8