4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR55606-1G
OR55606-250MG
APOSOR55606-1GEA
229
EUR
APOSOR55606-1G
APOSOR55606-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Formula:
C₇H₄BrClN₂ Peso molecolare: 231,4800 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12828060 CAS Number: 1056264-74-4 |