Stampa…
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55605-1G OR55605-250MG OR55605-5G
APOSOR55605-1GEA 109 EUR
APOSOR55605-1G APOSOR55605-250MG APOSOR55605-5G
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Peso molecolare: 231,4771 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11007933
CAS Number: 1082041-90-4