Stampa…

7-Hydroxyflavanone 99%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR55597-1G OR55597-25G OR55597-5G
APOSOR55597-1GEA 52.4 EUR
APOSOR55597-1G APOSOR55597-25G APOSOR55597-5G
7-Hydroxyflavanone 99%
7-Hydroxyflavanone
Formula: C₁₅H₁₂O₃
Peso molecolare: 240,25 g/mol
Punto di fusione: 187…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017487
CAS Number: 6515-36-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR