Stampa…
Pyridine-2,5-dicarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isocinchomeronic acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid
OR55594-100G OR55594-25G
APOSOR55594-100GEA 143 EUR
APOSOR55594-100G APOSOR55594-25G
Pyridine-2,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-2,5-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di fusione: 242…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006297
CAS Number: 100-26-5