Stampa…
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,6-Tri-tertbutylpyrimidine
OR55593-1G OR55593-5G OR55593-25G
APOSOR55593-1GEA 19 EUR
APOSOR55593-1G APOSOR55593-5G APOSOR55593-25G
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
Formula: C₁₆H₂₈N₂
Peso molecolare: 248,41 g/mol
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094045
CAS Number: 67490-21-5