Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
Formula:
C₁₀H₁₄O₃S Peso molecolare: 214.28 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059244 CAS Number: 599-91-7 |