Methyl-2-bromo-4-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₉BrO₃ Punto di fusione: 25…26 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12026001 CAS Number: 17100-65-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |