Stampa…
(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55590-100G OR55590-25G OR55590-5G
APOSOR55590-100GEA 271 EUR
APOSOR55590-100G APOSOR55590-25G APOSOR55590-5G
(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride 97%
(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride
Formula: C₈H₁₃ClN₂O
Peso molecolare: 188,6546 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01722406
CAS Number: 2011-48-5