Stampa…
1-tert-Butylimidazole 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55585-25G OR55585-5G
APOSOR55585-25GEA 495 EUR
APOSOR55585-25G APOSOR55585-5G
1-tert-Butylimidazole 98+%
1-tert-Butylimidazole
Formula: C₇H₁₂N₂
Peso molecolare: 124,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441219
CAS Number: 45676-04-8