Stampa…
2-[(2,6-Dichloropyridin-4-yl)thio]acetic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5558-1G OR5558-5G OR5558-25G
APOSOR5558-1GEA 208 EUR
APOSOR5558-1G APOSOR5558-5G APOSOR5558-25G
2-[(2,6-Dichloropyridin-4-yl)thio]acetic acid 95+%
2-[(2,6-Dichloropyridin-4-yl)thio]acetic acid
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂S
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319299
CAS Number: 80542-50-3