4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₀O Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD17016081 CAS Number: 1202245-65-5 UN: 1993 ADR: 3,II |