Stampa…
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55573-25G OR55573-5G OR55573-100G
APOSOR55573-25GEA 143 EUR
APOSOR55573-25G APOSOR55573-5G APOSOR55573-100G
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide
Formula: C₄H₈BrNO
Punto di ebollizione: 63…65 °C/1mmHg
Densità: 1,5412 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12026683
CAS Number: 5468-77-9
UN: 2735
ADR: 8,III