Stampa…
1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55572-1G OR55572-25G OR55572-5G
APOSOR55572-1GEA 14.7 EUR
APOSOR55572-1G APOSOR55572-25G APOSOR55572-5G
1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
1,4-Dibromo-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃Br₂I
Peso molecolare: 361,80 g/mol
Punto di fusione: 38…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778993
CAS Number: 89284-52-6