Stampa…
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55569-10G OR55569-1G OR55569-5G
APOSOR55569-10GEA 335 EUR
APOSOR55569-10G APOSOR55569-1G APOSOR55569-5G
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride 98%
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride
Formula: C₂₆H₄₄Cl₂FeP₂Pd
Punto di fusione: 203…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08064219
CAS Number: 95408-45-0