Stampa…
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
OR55548-25G OR55548-5G
APOSOR55548-25GEA 720 EUR
APOSOR55548-25G APOSOR55548-5G
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Peso molecolare: 235,64 g/mol
Punto di fusione: 95…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01859935
CAS Number: 58032-84-1
UN: 3261
ADR: 8,III