Stampa…
5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55519-1G OR55519-250MG
APOSOR55519-1GEA 481 EUR
APOSOR55519-1G APOSOR55519-250MG
5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline 98%
5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₃
Peso molecolare: 247,0461 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031127
CAS Number: 6943-69-7