Stampa…
Ciclopropano 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55510-25G OR55510-5G OR55510-100G
APOSOR55510-25GEA 575 EUR
APOSOR55510-25G APOSOR55510-5G APOSOR55510-100G
Ciclopropano 99%
Ciclopropano
Formula: C₃H₆
Peso molecolare: 42,08 g/mol
Punto di ebollizione: –33 °C
Punto di fusione: –128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 75-19-4
UN: 1027
ADR: 2.1,